Learn More
G-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496807
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496807 5 mg -
16454108 10 mg 10mg
16421079 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16496807 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107216
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.
G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico G-1
CAS 881639-98-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H18BrNO3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (121.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C([C@H]2[C@]3([H])[C@](C=CC3)([H])C4=CC(C(C)=O)=CC=C4N2)C=C5C(OCO5)=C1
Molecular Weight (g/mol) 412.28
Peso formulazione 412.28
Percent Purity 98.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only