Learn More
G-418 disulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479867
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479867 5 g 5g
16421699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16479867 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17561
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
MedChemExpress G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
Specifica
Materiale o nome chimico G-418 disulfate
CAS 108321-42-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H44N4O18S2
Quantità 5 g
Sinonimo Geneticin sulfate Antibiotic G-418 sulfate
Informazioni di solubilità H2O : 125 mg/mL (180.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)N)([H])O[C@]2([H])[C@H](O)C)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@](OC[C@](C)(O)[C@@H]3NC)([H])[C@@H]3O.O=S(O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 692.71
Peso formulazione 692.71
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only