missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam G 418 Sulfate, Aminoglycoside Antibiotic Agent, Solid, 5 g
Descrizione
- Molecular Weight: 692.7 Da
- Form: Solid
- Composition: 100% G-418 Disulphate
- Antibiotic Activity: Aminoglycoside antibiotic agent that inhibits amino acid incorporation into proteins and the prokaryotic and eukaryotic elongation cycle
- Biological Effects: Potent Delta7-SMN target sequence inducer; exhibits cytotoxic, antibacterial, and antiprotozoal effects in vivo
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | AB144261 |
| Tampone | 100% G-418 disulphate |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Delta7-SMN |
| Formulazione | 100% G-418 Disulphate |
| Quantità | 5 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample Prep and Detection |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?