Learn More
IKA™ G-L Tube Adapter
Codice prodotto. 16288701 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.5 to 2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16288701 1.5 to 2 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16288701 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0030001347
Spedizione stimata: 13-01-2027
G-L Tube Adapter for use with 1.5 to 2 mL rotor.
  • Adapter
  • 0.5 mL Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 to 2 mL
Descrizione Diameter: 8 mm
Include 6/Pk