Description
- Armadio per la conservazione di bombole di gas tipo G90
- Armadio alto con porte a battente
- La regolazione integrata consente la compensazione su pavimenti non uniformi
- Lamiera di acciaio galvanizzato e verniciato a polvere
- Resistenza al fuoco di 90 minuti
- In conformità allo standard EN 14470-2 e TRGS 510
- GS-tested safety storage cabinets
Warranty
Five years
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | EN 14470-2, DIN EN 14727, con certificazione GS, conformità CE |
| Configurazione | 1 x apparecchiatura interna standard per bombole di gas |
| Profondità (sistema metrico) esterno | 615 mm |
| Depth (Metric) Interior | 425 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 425 x 477 x 1858 mm |
| Dimensioni (P x L x A) | 615 x 598 x 2050 mm |
| Door Style | A farfalla, Con cerniera a sinistra |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stoccaggio delle bombole di gas |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 2050 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 1858 mm |
| Show More |