Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. p-7227668 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17751349 20 μL 20µL
17689896 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17751349 Fornitore Proteintech N. del fornitore CL5551627620UL
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifica
Antigene G3BP2
Applicazioni Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1000 ug/mL
Coniugato CoraLite 555
Formulazione PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N. accesso geni BC011731
Simboli geni G3BP2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno G3BP2 fusion protein Ag9355
Metodo di purificazione Antigen affinity purification
Quantità 20 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9908
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Forma Liquid
Isotype IgG