Learn More
G418 disulfate, 50mg/ml solution
Codice prodotto. 15446029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446029 50 mL 50mL
15436029 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63871.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic. | CAS: 108321-42-2 | C20H44N4O18S2 | 692.70 g/mol
G418 disulfate is used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene. Optimal concentrations for selection and maintenance vary by cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
  • G418 is bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
  • G418 sulfate can be used for the selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
  • Laboratory-grade for applications such as biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108321-42-2
Formula molecolare C20H44N4O18S2
Molecular Weight (g/mol) 692.70
Numero MDL MFCD00058314
InChI Key UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Sinonimo Geneticin
PubChem CID 134129582
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid)
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico G418 disulfate
Tipo G418 Disulfate
Forma fisica Liquid
Colore Undesignated
Concentrazione 50mg/ml solution
Quantità 50 mL
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 692.71
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • G418 disulfate, 50mg/ml solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-