Learn More
G418 disulfate, Cell Culture Reagent
Descrizione
G418 disulfate is an aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths. It prevents protein synthesis by blocking the elongation step in prokaryotic and eukaryotic ribosomes. It is used as a selection agent for G418 resistant bacteria or fungi after transformation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
• G418 is a bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
• G418 sulfate can be used for selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
• Laboratory grade for applications such as biochemistry
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | G418 disulfate |
| Tipo | G418 Disulfate |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| IUPAC Name | (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid) |
| Peso formulazione | 692.71 |
| Grado | Cell Culture |
Sicurezza e movimentazione
- G418 disulfate, Cell Culture Reagent
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-