Learn More
MP Biomedicals™ G418 Disulfate PhytoPure™
Codice prodotto. 17887496 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17887496 5 g 5g
17670877 250 mg 250mg
11449951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17887496 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0215878294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.00€
    808.50€ / 5g
    Risparmia 40.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
G418 Disulfate PhytoPure™ is an aminoglycoside related to gentamicin that acts as an antibiotic and is toxic to bacteria, yeast, higher plants, mammalian cells, protozoans and helminths.
  • G418 Disulfate blocks polypeptide synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells and is useful for selection of genetically engineered eukarytoic cells in culture.
  • It is an effective selecting agent utilized in killing prokaryotic and eukaryotic cells.
  • It is also used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene.
Specifica
CAS 108321-42-2
Colore White
Content And Storage The powder should be stored away from light and moisture, store at 2 to 8°C. Solutions should be aliquoted and stored frozen (− 5 to − 20°C).
Forma Powder
Product Type Antibiotic
Sterilità Non-sterile
Purity or Quality Grade Cell Culture Grade
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.