Learn More
R&D Systems™ G418 Inhibitor
Codice prodotto. 18700034 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18700034 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18700034 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP232805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 1 g
Product Line Novus
For Research Use Only