Learn More
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfate, for biochemistry
Codice prodotto. 10143871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143871 1 g Glass Bottle 1g
10165633 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143871 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
• G418 is a bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
• G418 sulfate can be used for selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
• Laboratory grade for applications such as biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108321-42-2
Formula molecolare C20H44N4O18S2
Molecular Weight (g/mol) 692.70
Numero MDL MFCD00058314
InChI Key UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico G418 sulfate
Tipo G418 Sulfate
Forma fisica Powder
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 10% max.
Colore White
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid)
Peso formulazione 692.7
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • G418 sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.