Learn More
G418 Sulfate Solution, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11440435 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
20mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440435 50 mL 50mL
11430435 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440435 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091672548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    395.85€ / 50mL
    Risparmia 20.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
50mg/ml active antibiotic sterile-aqueous solution. Purity: >>98%
Specifica
Materiale o nome chimico G418 Sulfate Solution
Tipo G418 Sulfate
Forma fisica Liquid
CAS 108321-42-2, 7732-18-5
Quantità 50 mL
Grado Not Available