Learn More
Novus Biologicals™ G5pr 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18490010 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18490010 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18490010 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00055012T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio G5pr
Sinonimo C14orf10, chromosome 14 open reading frame 10, FLJ20644, G4-1, G5pr, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B'', gamma, protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', gamma, Protein phosphatase subunit G5PR, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.6A, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.6A/6C, rhabdomyosarcoma antigen Mu-RMS-40.6C, serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' subunit gamma
Simbolo del gene PPP2R3C