Learn More
GAB2 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | GAB2 |
---|---|
Concentrazione | 400 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17231446
|
Proteintech
29272-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17221446
|
Proteintech
29272-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Growth factor receptor-bound protein 2 (GAB2), an adaptor protein, belongs to the Gab family and is involved in various biologic processes. Gab2 mainly mediates phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) and extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling pathways. Furthermore, Gab2 governs tumorigenic signaling and is a novel potential therapeutic target in leukemia, breast cancer, ovarian cancer, and melanoma. Gab2 is the major 98-kDa phosphoprotein associated with SHP-2, PI 3-kinase, and Grb2 in normal human lymphocytes. (PMID: 32269703, PMID: 28842424, PMID: 28420432, PMID: 10849428)
Specifica
GAB2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
9846 |
400 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |