Learn More
GAB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene GAB3
Concentrazione 0.23 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899564
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20089-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889564
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20089-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to GAB3.
GAB3 belongs to the GAB family. GAB3 interacts with PIK3R/p85, SHP2 and GRAP2/MONA. It may interact with Grb2.
Specifica
Specifica
GAB3
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8BSM5, Q8WWW8
139716, 210710
Peptide
Primary
-20°C
GAB3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GAB3, GRB2 associated binder 3
Gab3
IgG
Antigen Affinity Chromatography