Learn More
Gabapentin-d6 Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gabapentin-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1432061-73-8 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C9 H11 D6 N O2 . H Cl |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2; |
| SMILES | NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl |
| IUPAC Name | 2-[1-(aminomethyl)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriocyclohexyl]acetic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.73 |
| Vedi altri risultati |