Learn More
Gabapentin-lactam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320454 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320454 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13991550AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Nomi componenti o analita 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H15 N O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC Name 2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 153.22
Quantità 1 mL
Peso formulazione 153.1154 g/mol