Learn More
Gabapentin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16478278
Marca: Medchem Express HYA0057
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Specifica
Materiale o nome chimico Gabapentin
Forma fisica Solid
CAS 60142-96-3
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H17NO2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (291.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CN)CCCCC1
Molecular Weight (g/mol) 171.24
Peso formulazione 171.24
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.