Learn More
Gabapentin Related Compound A, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C9 H15 N O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| IUPAC Name | 2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.22 |
| Vedi altri risultati |