Learn More
Gabapentin Related Compound A, TRC
Codice prodotto. 30407741
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407741 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407741 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG117275250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H15 N O
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
InChI Formula InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC Name 2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 153.22
Peso formulazione 153.1154
Percent Purity >95