Learn More
Gabapentin Related Compound E, TRC
Codice prodotto. 17930485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930485 25 mg 25mg
30136520 100 mg 100mg
17974625 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17930485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG11729025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67950-95-2
Formula molecolare C9 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Sinonimo 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
IUPAC Name 1-(carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Peso formulazione 186.0892
Percent Purity >95%