Learn More
Gabazine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Descrizione
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gabazine |
| CAS | 104104-50-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H18BrN3O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | SR95531 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 368.23 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.