Learn More
GAC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene GAC
Concentrazione 0.29 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899434
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19958-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889434
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19958-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This antibody is specific to GAC isoform. It has no cross reaction to KGA.
Sahai (1983) demonstrated phosphate-activated glutaminase (EC 3.5.1.2) in human platelets. It is the major enzyme yielding glutamate from glutamine. Significance of the enzyme derives from its possible implication in behavior disturbances in which glutamate acts as a neurotransmitter(Prusiner, 1981). High heritability of platelet glutaminase was indicated by studies of Sahai and Vogel (1983) who found an intraclass correlation coefficient of 0.96 for monozygotic twins and 0.53 for dizygotic twins.
Specifica
Specifica
GAC
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
D3Z7P3, O94925, P13264
14660, 24398, 2744
Peptide
Primary
-20°C
GLS
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AAD20, GAC, GAC-specific, GLS, GLS1, glutaminase C, K glutaminase, KIAA0838, L glutamine amidohydrolase
GLS
IgG
Antigen Affinity Chromatography