Learn More
GAD1/GAD67 Antibody (CL2919), R&D Systems™
Codice prodotto. 18604336 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604336 25 μL 25µL
18602656 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18604336 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP24663925ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GAD1/GAD67 Monoclonal specifically detects GAD1/GAD67 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GAD1/GAD67
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone CL2919
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N. accesso geni Q99259
Alias gene 67kD), EC 4.1.1, FLJ45882, GAD25, glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa), Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence QSSKNLLSCENSDRDARFRRTETDFSNLFARDLLPAKNGEEQTVQFLLEVVDILLNYVRKTFDRS
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Diabetes Research
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2571
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus