Learn More
Gadolinium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11339399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339399 5 g 5g
11349399 25 g 25g
11329399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11339399 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089158.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100587-93-7
Formula molecolare C6H9GdO6
Molecular Weight (g/mol) 334.38
Numero MDL MFCD00150116
InChI Key LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) acetate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Densità 1.611
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 334.39 (Anhydrous)