Learn More
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11356908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356908 25 g 25g
11346908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013655.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13765-26-9
Formula molecolare F3Gd
Molecular Weight (g/mol) 214.25
Numero MDL MFCD00016113
InChI Key TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) fluoride
Punto di fusione 1231°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Densità 7.1 g/mL
Peso formulazione 214.25
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton