Learn More
Gadolinium(III) nitride, 99.5% (REO)
Codice prodotto. 15472747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15472747 5 g 5g
15462747 1 g 1g
2 options
Codice prodotto. 15472747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046709.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25764-15-2 | GdN | 171.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25764-15-2
Formula molecolare GdN
Molecular Weight (g/mol) 171.26
Numero MDL MFCD00049943
InChI Key FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine
PubChem CID 117632
IUPAC Name azanylidynegadolinium
SMILES N#[Gd]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium (III) nitride
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 171.26
Percent Purity 99.5%