Learn More
Gadolinium(III) oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11323448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323448 100 g 100g
11313448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036355.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-62-9
Formula molecolare Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
Numero MDL MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
IUPAC Name gadolinium(3+);oxygen(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) oxide
Punto di fusione 2330°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (REO)
Densità 7.407 g/mL
Indice di Merck 14,4326
Informazioni di solubilità Soluble in acids. Insoluble in water.
Peso formulazione 362.5
Percent Purity 99.9%