Learn More
Gadolinium (III) Oxide, TRC
Codice prodotto. 30240993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240993 25 g 25g
30240936 10 g 10g
30240644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240993 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG12575325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-62-9
Formula molecolare Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.5
Sinonimo Digadolinium Trioxide, Gadolinia, Gadolinium Oxide, Gadolinium Oxide (GdO1.5), Gadolinium Sesquioxide, Gadolinium Trioxide, Gadolinium (3+) Oxide
IUPAC Name oxo(oxogadoliniooxy)gadolinium
SMILES O=[Gd]O[Gd]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium (III) Oxide
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/2Gd.3O
Peso formulazione 363.8329