Learn More
Gadolinium sputtering target, 50.8mm dia x 3.18mm thick
Codice prodotto. 15497055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497055 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15497055 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045737.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium sputtering target
Nota nome 50.8mm dia. x 3.18mm thick
Quantità 1 Ea.
CAS 7440-54-2
Formula molecolare Gd
Numero MDL MFCD00011022
Sinonimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
InChI Key UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
IUPAC Name gadolinium
Molecular Weight (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375