Learn More
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gadolinium |
| CAS | 7440-54-2 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Gadolinium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Gd |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Gd |
| SMILES | [Gd] |
| IUPAC Name | Gadolinium |
| Vedi altri risultati |