Learn More
Gadolinium Trichloride, TRC
Codice prodotto. 30240668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240668 2.5 g 2.50g
30240998 250 mg 250mg
30240712 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG1257502.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10138-52-0
Formula molecolare Cl3 Gd
Molecular Weight (g/mol) 263.61
Sinonimo Gadolinium Chloride, NSC 174322
IUPAC Name trichlorogadolinium
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium Trichloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Peso formulazione 262.8307