Learn More
Gadopentetate dimeglumine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461356 200 mg 200mg
16498036 100 mg 100mg
16441986 500 mg -
16434197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16461356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0167
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.
Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.
Specifica
Materiale o nome chimico Gadopentetate dimeglumine
Forma fisica Solid
CAS 86050-77-3
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H54GdN5O20
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo SH-L-451A Gadopentetic acid dimeglumine salt
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (106.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[O-][Gd+3]([N]2(C3)CC4=O)([N]5(C6)CC7=O)([O-]C6=O)([O-]7)([O-]C3=O)([O-]4)[N](CC5)(CC2)C1.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.[2H+]
Molecular Weight (g/mol) 938.0
Peso formulazione 938.0
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only