Learn More
Galactaric Acid, TRC
Codice prodotto. 30406560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406560 50 g 50g
30392414 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30406560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG15500550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mucic acid
CAS 526-99-8
Formula molecolare C6 H10 O8
Quantità 50 g
Sinonimo Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
IUPAC Name 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Peso formulazione 210.0376