Learn More
Galactose 1-phosphate Potassium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16451037
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Förpackningsstorlek
16451037 50 mg 50mg
16444758 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16451037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113143A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Specifikationer
Materiale o nome chimico Galactose 1-phosphate Potassium salt
Forma fisica Solid
CAS 19046-60-7
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H11K2O9P
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informazioni di solubilità H2O : 125 mg/mL (371.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O[K])(O[K])O[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO
Molecular Weight (g/mol) 336.32
Peso formulazione 336.32
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.