Learn More
β-Galactosidase, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 kU
Dimensione della confezione:
3ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486432 3 kU 3ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11486432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215003903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    471.45€ / 3ku
    Risparmia 23.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico β-Galactosidase
CAS 9041-08-1
Colore White
Numero MDL MFCD00081689
Quantità 3 kU
Sinonimo Lactase, β-D-Galactoside galactohydrolase
Forma fisica Powder