Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Incubators
When a high level of cell culture isolation is required or very limited space is available in the lab, the stackable Galaxy 48R is the right choice. The high temperature disinfection, a seamless chamber and a fanless design makes it easy to clean and provides high contamination protection.
7624.05€ - 12757.50€
Codice del prodotto | Marca | Door Style | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Door Style | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15385194
|
Eppendorf™
CO48310001 |
Single Glass Inner Door | UK/HKG Power Supply |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15594439
|
Eppendorf™
CO48312041 |
2-Split Inner Door | UK/HKG Power Supply, High Temperature Disinfection |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- 48 Liter (1.7 ft3) provides mid-sized capacity within a small footprint
- Options: High Temp. Disinfection (4 hour at 120 °C), O2 control (e.g. for hypoxic studies), 2-split inner glass door
- Fanless design offers more usable space
- Six-sided direct heating system provides a uniform incubated environment
- Deep-drawn, easy-to-clean stainless steel chamber without seams or welds
- Low gas consumption
- Integrated alarm relay
Specifica
IR Sensor |