Learn More
A&D Weighing Bilancia analitica Galaxy HR con calibrazione interna
Codice prodotto. 16691182
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16691182 152 g Pezzo
16621192 252 g Pezzo
16641192 62 g/252 g Pezzo
16671182 102 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16691182 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore HR150AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1694.15€
    1384.09€ / pezzi 1
    Risparmia 310.06€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Piccola ma potente, è una bilancia di semplice utilizzo adatta a qualsiasi budget, dotata di tecnologia di pesatura brevettata C-SHS, che fornisce un ottimo rapporto qualità/prezzo e un design snello e compatto che ne fa una delle bilance analitiche più piccole a ingombro ridotto
  • Struttura solida, protezione efficace da polvere e acqua
  • Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (HR-AZ)
  • Funzione Ammortizzatore
  • Funzione Accensione/Spegnimento automatici
  • Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
  • Display LCD a colori invertiti, retroilluminato, per una migliore leggibilità delle pesate
  • SCF - funzione Calcolo statistico
  • RS-232C di serie
  • Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 2 secondi circa
  • Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
  • Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
  • Ampio paravento, facilmente rimovibile
  • Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C
Capacità 152 g
Tipo di display Reverse-backlit LCD
Leggibilità 0.1 mg
Materiale Stainless Steel
Modello HR-150AZ
Tempo di stabilizzazione 2 sec.
Requisiti elettrici 11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A)