Learn More
Galidesivir, MedChemExpress
Descrizione
Galidesivir (BCX4430), an adenosine analog and a direct-acting antiviral agent, disrupts viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) activity. Galidesivir is active in vitro against many RNA viral pathogens, including the filoviruses and emerging infectious agents such as MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. Galidesivir inhibits some negative-sense RNA viruses with EC50s ranging from ∼3 to ∼68 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Galidesivir |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 249503-25-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H15N5O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | BCX4430 Immucillin-A |
| Informazioni di solubilità | H2O : 1.53 mg/mL (5.77 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only