Learn More
Gallacetophenone 3’,4’-Dimethyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30400119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400119 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400119 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG1905002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether
CAS 5396-18-9
Formula molecolare C10H12O4
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.0736