Learn More
Gallacetophenone 3’,4’-Dimethyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether |
| CAS | 5396-18-9 |
| Formula molecolare | C10H12O4 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC |
| IUPAC Name | 1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.2 |
| Peso formulazione | 196.0736 |