Learn More
MedChemExpress Gallic acid
Codice prodotto. 16479096
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479096 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0523
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Gallic acid (3,4,5-Trihydroxybenzoic acid) is a natural polyhydroxyphenolic compound and an free radical scavenger to inhibit cyclooxygenase-2 (COX-2). Gallic acid has various activities, such as antimicrobial, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, and anticance activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 170.12 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 149-91-7
Product Type Natural Products
Purezza 99.68%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.82 mM)
Sinonimo 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Bersaglio COX∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Ferroptosis∣Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg