Learn More
Gallic Acid-d2, TRC
Codice prodotto. 30395951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395951 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30395951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG18890210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic acid 2,6 d2
CAS 294660-92-7
Formula molecolare C7 2H2 H4 O5
Quantità 10 mg
Sinonimo Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D
SMILES [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O
IUPAC Name 2,6-dideuterio-3,4,5-trihydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.13
Peso formulazione 172.0341