Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallic acid ethyleester |
| Punto di fusione | 151°C to 154°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 10, 484 |
| Peso formulazione | 198.18 |
| Percent Purity | ≥98.5% |
| Forma fisica | Fine Powder |