Learn More
Gallic Acid Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallic Acid Monohydrate |
| CAS | 5995-86-8 |
| Formula molecolare | C7H8O6 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Hydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O5.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2 |
| SMILES | O.OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| IUPAC Name | 3,4,5-trihydroxybenzoic acid;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.13 |
| Peso formulazione | 188.0321 |