Learn More
Gallic acid-propyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323509 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323509 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13998300100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic acid-propyl ester
CAS 121-79-9
Nomi componenti o analita Gallic acid-propyl ester
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C10 H12 O5
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
InChI Formula InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 212.0685 g/mol