Learn More
Gallium, 99.9999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10246920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10246920 5 g Plastic bottle 5g
10328670 1 g Plastic bottle 1g
11924081 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10246920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193070050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Gallium
Colore Gray
Punto di fusione 29.7°C
Punti di ebollizione 2400.0°C
Densità 5.9000g/mL
Quantità 5 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9999%
Forma Solid and/or Liquid
Formula lineare Ga
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 69.72
Percent Purity 99.9999%
Grado Base per metalli in tracce
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.