Learn More
Gallium antimonide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11322028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322028 1 g 1g
11302028 0.1 g 0.10g
11312028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012933.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12064-03-8
Gallium antimonide can be used for Infrared detectors, infrared LEDs and lasers and transistors, and thermophotovoltaic systems. It can be used as a component of photoresists and other composites where high refractive index is desirable
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-03-8
Numero MDL MFCD00016101
Sinonimo gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium antimonide
Punto di fusione 710°C
Forma fisica Pieces
Quantità 1 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1549
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 191.47
Percent Purity 99.99%