Learn More
Gallium(III) 2,4-pentanedionate, 99.99% (metals basis)
Descrizione
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallium(III) 2,4-pentanedionate |
| Punto di fusione | 196°C to 198°C (decomposition) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Odore | Odorless |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Densità | 1.42 g/mL |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 367.05 |
| Percent Purity | 99.99% |
Sicurezza e movimentazione
- Gallium(III) 2,4-pentanedionate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallium(III) 2,4-pentanedionate