Learn More
Gallium(III) chloride, 99.99+%, (trace metal basis), Anhydrous, Beads, -10 mesh
Codice prodotto. 12048598 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12048598 5 g Glass bottle 5g
12377153 25 g Glass bottle 25g
12387153 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12048598 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.08
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 201.0°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) Chloride
Punto di fusione 78.0°C
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Formula lineare GaCl3
Indice di Merck 15,4378
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 176.08
Percent Purity ≥99.99%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402-Conservare in luogo asciutto.